Learn More
AZD-5991, MedChemExpress
Código de producto. 16443408
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443408 10 mg 10 miligramos
16429936 50 mg 50 miligramos
16416137 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16443408 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101533
MedChemExpress AZD-5991 is a potent and selective Mcl-1 inhibitor with an IC50 of 0.7 nM in FRET assay and a Kd of 0.17 nM in surface plasmon resonance (SPR) assay.
AZD-5991 is a potent and selective Mcl-1 inhibitor with an IC50 of 0.7 nM in FRET assay and a Kd of 0.17 nM in surface plasmon resonance (SPR) assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-5991
Forma física Powder
CAS 2143061-81-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H34ClN5O3S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (37.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(CCCOC2=C(C=CC=C3)C3=CC4=C2)C5=C(N1C)C(C6=C(C)N(C)N=C6CSCC7=NN(C)C(CS4)=C7)=C(Cl)C=C5
Peso molecular (g/mol) 672.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 672.26
Porcentaje de pureza 98.36%