missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AZD-5438, MedChemExpress
Descripción
AZD-5438 is a potent CDK1, CDK2, and CDK9 inhibitor, with IC50s of 16 nM, 6 nM, and 20 nM in cell-free assays, respectively. AZD-5438 shows less inhibition activity against GSK3β, CDK5 and CDK6
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZD-5438 |
| CAS | 602306-29-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H21N5O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (269.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(NC2=NC(C3=CN=C(N3C(C)C)C)=CC=N2)C=C1)(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 371.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.46 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?