Learn More
AZD-3463, MedChemExpress
Código de producto. 16489237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489237 5 mg 5 miligramos
16436836 100 mg 100 miligramos
16422767 50 mg 50 miligramos
16416688 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15609
MedChemExpress AZD-3463 (ALK/IGF1R inhibitor) is an orally active ALK/IGF1R inhibitor, with a Ki of 0.75 nM for ALK. AZD3463 induces apoptosis and autophagy in neuroblastoma cells.
AZD-3463 (ALK/IGF1R inhibitor) is an orally active ALK/IGF1R inhibitor, with a Ki of 0.75 nM for ALK. AZD3463 induces apoptosis and autophagy in neuroblastoma cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-3463
CAS 1356962-20-3
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25ClN6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo ALK/IGF1R inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (44.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=NC(NC1=C(OC)C=C(N2CCC(N)CC2)C=C1)=N3)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 448.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.95
Porcentaje de pureza 98.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease