Learn More
AZD-2098, TRC
Código de producto. 30179144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179144 5 mg 5 miligramos
30179097 1 mg 1 miligramo
30179116 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9654935MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566203-88-1
Fórmula molecular C11H9Cl2N3O3S
Peso molecular (g/mol) 334.18
SMILES COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2cccc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD-2098
Cantidad 5 mg
Sinónimo ,3-Dichloro-N-(3-methoxy-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, AZD 2098, AZD2098