Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 2066
Descripción
AZD 2066 is an mGlu5 antagonist. Displays discriminative effects in rats. Orally bioavailable and brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[5-[(1R)-1-[5-(3-Chlorophenyl)-3-isoxazolyl]ethoxy]-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine |
| CAS | 934282-55-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Group I mGluR Antagonists |
| Fórmula molecular | C19H16ClN5O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.82 |
| Pureza | >98% |