Learn More
AZD 2066, MedChemExpress
Código de producto. 16477087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16477087 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16477087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110255
MedChemExpress AZD 2066 is a selective, orally active and brain-penetrant antagonist of mGluR5. AZD 2066 has antinociception effects.
AZD 2066 is a selective, orally active and brain-penetrant antagonist of mGluR5. AZD 2066 has antinociception effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZD 2066
Forma física Solid
CAS 934282-55-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16ClN5O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES CN1C(C2=CC=NC=C2)=NN=C1O[C@@H](C3=NOC(C4=CC(Cl)=CC=C4)=C3)C
Peso molecular (g/mol) 381.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.82
Porcentaje de pureza 99.0%