Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 1283
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18768219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18768219 10 mg 10 miligramos
18741558 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18768219 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6085/10
High affinity P2Y12 antagonist
AZD 1283 is a potent and high affinity P2Y12 antagonist (IC50 = 11 nM in radioligand competition binding assay, and 25 nM in a GTPγS binding assay). Causes a dose-dependent increase in blood flow and inhibits ADP-induced platelet aggregation in vivo. Antithrombotic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-cyano-2-methyl-6-[4-[[[(phenylmethyl)sulfonyl]amino]carbonyl]-1-piperidinyl]-3-pyridinecarboxylate
CAS 919351-41-0
Sinónimo Ethyl 5-cyano-2-methyl-6-[4-[[[(phenylmethyl)sulfonyl]amino]carbonyl]-1-piperidinyl]-3-pyridinecarboxylate
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Objetivo P2Y Receptor Antagonists
Fórmula molecular C23H26N4O5S
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.54
Forma física Sólido
Color Blanco
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.