Learn More
Azathramycin, MedChemExpress
Código de producto. 16433367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433367 50 mg 50 miligramos
16479865 250 mg 250 miligramos
16427316 100 mg 100 miligramos
16417348 10 mg 10 miligramos
16401866 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16433367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17442
MedChemExpress Azathramycin (Azaerythromycin A) is an antibiotic and targets ribosome.
Azathramycin (Azaerythromycin A) is an antibiotic and targets ribosome.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azathramycin
Forma física Solid
CAS 76801-85-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H70N2O12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Azaerythromycin A Desmethyl Azithromycin
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (45.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1[C@H](O)[C@](C)(OC)C[C@]([H])(O[C@@H]([C@H](C)[C@@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN[C@H](C)[C@@H](O)[C@@](O)(C)[C@@H](CC)O3)[C@@H](C)C3=O)O1
Peso molecular (g/mol) 734.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.96
Porcentaje de pureza 98.0%