Learn More
Azatioprina, TRC
Código de producto. 30040722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040722 500 mg 500 miligramos
30040964 1 g 1 g
30040727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA803350500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-86-6
Fórmula molecular C9 H7 N7 O2 S
Peso molecular (g/mol) 277.26
Sinónimo Azathioprine, 6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purine, 9H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, 1H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, Purine, 6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]-, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine, 6-(1-Methyl-4-nitromidazol-5-ylthio)purine, Azamune, Azanin, Azathioprin, Azathioprine, Azathropine, Azoran, Azothioprine, BW 57-322, Imuran, Imurek, Imurel, Muran, NSC 39084
Nombre IUPAC 6-(3-metil-5-nitroimidazol-4-il)sulfanil-7H-purina
SMILES Cn1cnc(c1Sc2ncnc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azathioprine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0382
Porcentaje de pureza >95%