Learn More
Azatioprina, Mikromol™
Descripción
Azatioprina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azathioprine |
| CAS | 446-86-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Azathioprine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H7 N7 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Azathioprine, 6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purine, 9H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, 1H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, Purine, 6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]-, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine, 6-(1-Methyl-4-nitromidazol-5-ylthio)purine, Azamune, Azanin, Azathioprin, Azathioprine, Azathropine, Azoran, Azothioprine, BW 57-322, Imuran, Imurek, Imurel, Muran, NSC 39084 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13) |
| SMILES | Cn1cnc(c1Sc2ncnc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6-(3-metil-5-nitroimidazol-4-il)sulfanil-7H-purina |
| Mostrar más |