Learn More
Azathioprine, MedChemExpress
Descripción
Azathioprine (BW 57-322) is an orally active immunosuppressive agent. Azathioprine can be converted in vivo to the active metabolite 6-mercaptopurine (6-MP). Azathioprine has myelosuppressive effects and induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azathioprine |
| CAS | 446-86-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H7N7O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | BW 57-322 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (180.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1C(SC2=C3N=CNC3=NC=N2)=C([N+]([O-])=O)N=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 277.26 |
| Mostrar más |