Learn More
Azatioprina, LoGiCal
Código de producto. 30458170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458170 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458170 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1532.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azathioprine
CAS 446-86-6
Nombres de analitos o componentes Azathioprine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H7 N7 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Azathioprine, 6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purine, 9H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, 1H-Purine, 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-, Purine, 6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]-, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine, 6-(1-Methyl-4-nitromidazol-5-ylthio)purine, Azamune, Azanin, Azathioprin, Azathioprine, Azathropine, Azoran, Azothioprine, BW 57-322, Imuran, Imurek, Imurel, Muran, NSC 39084
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES Cn1cnc(c1Sc2ncnc3nc[nH]c23)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 6-(3-metil-5-nitroimidazol-4-il)sulfanil-7H-purina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 277.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0382 g/mol