Learn More
Azatadine dimaleate, MedChemExpress
Código de producto. 16498378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498378 10 mg 10 miligramos
16498146 100 mg 100 miligramos
16404277 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0170A
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Azatadine dimaleate is an histamine and cholinergic inhibitor with IC50 of 6.5 nM and 10 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azatadine dimaleate
CAS 3978-86-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30N2O8
Cantidad 10 mg
Sinónimo Azatadine maleate
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (191.37 mM)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=CC=CN=C4\2
Peso molecular (g/mol) 522.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.55
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation