Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de azasetrón
Código de producto. 16667022 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16667022 1 g 1 g
16677022 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16667022 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465070010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123040-16-4
Fórmula molecular C17 H20 CL N3 O3 . H CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clorhidrato de azasetrón
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 386,27
Forma física Polvo
Tipo de producto Reactivo
Pureza ≥ 97,5 % (HPLC)
Clave InChI DBMKBKPJYAHLQP-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN1C(=O)COC2=C1C=C(Cl)C=C2C(=O)NC1CN2CCC1CC2
Nombre IUPAC hydrogen N-{1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl}-6-chloro-4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide chloride
Peso molecular (g/mol) 386.27