Learn More
Clorhidrato de azasetrón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azasetron, Hydrochloride |
| CAS | 123040-16-4 |
| Fórmula molecular | C17 H20 Cl N3 O3 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H |
| SMILES | Cl.CN1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)NC3CN4CCC3CC4 |
| Nombre IUPAC | N-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il)-6-cloro-4-metil-3-oxo-1,4-benzoxazina-8-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 386.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.096 |