Learn More
Azasetron hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16464217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464217 50 mg 50 miligramos
16428338 10 mg 10 miligramos
16428076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16464217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0068
MedChemExpress Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Azasetron (Y-25130) hydrochloride, a benzamide derivative, is a potent and selective 5-HT3 receptor antagonist. Azasetron is used in the study for Chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azasetron hydrochloride
CAS 123040-16-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21Cl2N3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Y-25130 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (51.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2.22 mg/mL (5.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OCC(N2C)=O)C2=CC(Cl)=C1)NC3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 386.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.27
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation