Learn More
Clorhidrato de azasetrón-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azasetron-d3, Hydrochloride |
| CAS | 1216505-58-6 |
| Fórmula molecular | C17 2H3 H17 Cl N3 O3 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)NC3CN4CCC3CC4 |
| Nombre IUPAC | N-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il)-6-cloro-3-oxo-4-(trideuteriometil)-1,4-benzoxazina-8-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 389.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1148 |