Learn More
Clorhidrato de azasetrón-13C, D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azasetron-13C,D3 Hydrochloride |
| CAS | 1329611-23-5 |
| Fórmula molecular | C1613CH18D3Cl2N3O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-1-Azabicyclo[2.2.2]-oct-3-yl-6-chloro-3,4-dihydro-4-(methyl-13C,d3)-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20ClN3O3.ClH/c1-20-14-7-11(18)6-12(16(14)24-9-15(20)22)17(23)19-13-8-21-4-2-10(13)3-5-21;/h6-7,10,13H,2-5,8-9H2,1H3,(H,19,23);1H/i1+1D3; |
| SMILES | Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)NC3CN4CCC3CC4 |
| Nombre IUPAC | N-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il)-6-cloro-3-oxo-4-(trideuterio(1^{13}C)metil)-1,4-benzoxazina-8-carboxamida;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 390.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1182 |