Learn More
Azaserine, MedChemExpress
Código de producto. 16454507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454507 50 mg 50 miligramos
16448638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0919
MedChemExpress Azazerine (CI-337) is a competitive inhibitor of glutamine amidotransferase, a key enzyme responsible for glutamine metabolism.
Azazerine (CI-337) is a competitive inhibitor of glutamine amidotransferase, a key enzyme responsible for glutamine metabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azaserine
Forma física Solid
CAS 115-02-6
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H7N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CI-337 O-Diazoacetyl-L-serine P-165
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (288.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](COC(C=[N+]=[N-])=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 173.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.13
Porcentaje de pureza 98.06%