Learn More
Azapropazona, LoGiCal
Código de producto. 30458281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458281 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458281 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0245.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azapropazone
CAS 13539-59-8
Nombres de analitos o componentes Azapropazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Dimethylamino-7-methyl-1,2-(n-propylmalonyl)-1,2-dihydro-1,2,4-benzotriazine, 5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, AHR 3018, Apazone, Azapropazone, Cinnamin, Cinnopropazone, Mi 85, NSC 102824, Prolixan, Sinnamin, 1H-Pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione, 5-(dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCC1C(=O)N2N(C1=O)c3cc(C)ccc3N=C2N(C)C
Nombre IUPAC 5-(dimetilamino)-9-metil-2-propilpirazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazina-1,3-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 300.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1586 g/mol