Learn More
Azaphen dihydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Descripción
Pipofezine(Azafen or Azaphen) is a potent inhibitor of the reuptake of serotonin.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azaphen dihydrochloride monohydrate |
| CAS | 63302-99-8 |
| Color | Yellow-Green |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H23Cl2N5O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Azafen dihydrochloride monohydrate Pipofezin dihydrochloride monohydrate Pipofezine dihydrochloride monohydrate Azaphenonxazine dihydrochloride monohydrate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (257.54 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.[H]Cl.CN1C2=CC=CC=C2OC3=C1C=C(N4CCN(C)CC4)N=N3.O |
| Peso molecular (g/mol) | 388.29 |
| Mostrar más |