Learn More
Azaperone, TRC
Código de producto. 30007917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007917 500 mg 500 miligramos
18002450 10 mg 10 miligramos
18060450 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA802200500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1649-18-9
Fórmula molecular C19 H22 F N3 O
Peso molecular (g/mol) 327.4
Sinónimo Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-1-butanone, 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-piridina-2-ilpiperazin-1-il)butan-1-ona
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azaperone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1747
Porcentaje de pureza >95%