Learn More
Azaperona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15597529 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597529 1 g 1 g
15507539 5 g 5 g
15517539 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15597529 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460830010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1649-18-9 | C19H22FN3O | 327.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1649-18-9
Fórmula molecular C19H22FN3O
Peso molecular (g/mol) 327.40
Número MDL MFCD00866692
Clave InChI XTKDAFGWCDAMPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azaperone, stresnil, fluoperidol, suicalm, azaperon, azeperone, eucalmyl, sedaperone vet, azaperona, azaperonum
PubChem CID 15443
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-piridina-2-ilpiperazin-1-il)butan-1-ona
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCN1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azaperone
Pérdida por secado 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.4
compliance-icons
Nombre del producto
  • Azaperone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.