Learn More
N-óxido de azaperona, Mikromol™
Descripción
N-óxido de azaperona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azaperone N-Oxide |
| CAS | 66065-28-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Azaperone N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 F N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[1-oxido-4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, N-oxide, Azaperone N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22FN3O2/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-13-23(25)14-11-22(12-15-23)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2 |
| SMILES | [O-][N+]1(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CCN(CC1)c3ccccn3 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-fluorofenil)-4-(1-óxido-4-piridin-2-ilpiperazin-1-io-1-il)butan-1-ona |
| Mostrar más |