Learn More
Azaperona, Mikromol™
Código de producto. 18030770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18030770 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18030770 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1164.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Azaperona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azaperone
CAS 1649-18-9
Nombres de analitos o componentes Azaperone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H22 F N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Azaperone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-piridina-2-ilpiperazin-1-il)butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 327.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327,1747 g/mol