Learn More
Azaperona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azaperone D4 |
| CAS | 1173021-72-1 |
| Fórmula molecular | C19 H22 F N3 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)butan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2/i6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3)c([2H])c([2H])c1F |
| Nombre IUPAC | 4-(4-piridin-2-ilpiperazin-1-il)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorofenil)butan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 331.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1998 |