Learn More
Azaperona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311046 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311046 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10340510AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azaperone
CAS 1649-18-9
Nombres de analitos o componentes Azaperone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H22 F N3 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Azaperone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-piridina-2-ilpiperazin-1-il)butan-1-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 327.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 327,1747 g/mol