Learn More
Azaperol, TRC
Código de producto. 17932635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932635 25 mg 25 miligramos
17903825 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA80219025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2804-05-9
Fórmula molecular C19 H24 F N3 O
Peso molecular (g/mol) 329.41
Sinónimo 1-Piperazinebutanol, α-(p-fluorophenyl)-4-(2-pyridyl)- (6CI,8CI), α-(4-Fluorophenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperazinebutanol, Azaperol, Dihydroazaperone
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-(4-piridina-2-ilpiperazina-1-il)butan-1-ol
SMILES OC(CCCN1CCN(CC1)c2ccccn2)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azaperol
Nombres de analitos o componentes Azaperol
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10,18,24H,3-4,11-15H2
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1903
Porcentaje de pureza >95%