Learn More
Azamulin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azamulin |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.2614 |
| Tipo de producto | Molécula pequeña bioactiva |
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Peso molecular | 478.65 |
| Clave InChI | FMHQJXGMLMSMLC-WBUYAQKGSA-N |
| SMILES | [H][C@@]12C(=O)CC[C@]11CC[C@@H](C)[C@@]2(C)[C@@H](C[C@@](C)(CC)[C@@H](O)[C@@H]1C)OC(=O)CSC1=NNC(N)=N1 |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,3S,4R,6R,7R,8R,14R)-4-ethyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxotricyclo[5.4.3.0¹,⁸]tetradecan-6-yl 2-[(5-amino-1H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetate |
| Mostrar más |