Learn More
Azametifos-d6, TRC
Código de producto. 30347811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30347811 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30347811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA80130210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azamethiphos-d6
CAS 1189894-02-7
Fórmula molecular C9 D6 H4 Cl N2 O5 P S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-[Bis(trideuteriomethoxy)phosphorylsulfanylmethyl]-6-chloro-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12
Nombre IUPAC 3-[bis(trideuteriometoxi)fosforilsulfanilmetil]-6-cloro-[1,3]oxazolo[4,5-b]piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 330.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0113