Learn More
Azametifos-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azamethiphos-d6 |
| CAS | 1189894-02-7 |
| Fórmula molecular | C9 D6 H4 Cl N2 O5 P S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-[Bis(trideuteriomethoxy)phosphorylsulfanylmethyl]-6-chloro-[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClN2O5PS/c1-15-18(14,16-2)19-5-12-8-7(17-9(12)13)3-6(10)4-11-8/h3-4H,5H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)cnc12 |
| Nombre IUPAC | 3-[bis(trideuteriometoxi)fosforilsulfanilmetil]-6-cloro-[1,3]oxazolo[4,5-b]piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 330.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0113 |