Learn More
Azafenidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Azafenidin |
| CAS | 68049-83-2 |
| Fórmula molecular | C15 H13 Cl2 N3 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro- (9CI), 2-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Azafenidin, DPX-R 6447, Evolus, Milestone, Milestone (azafenidin herbicide) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13Cl2N3O2/c1-2-7-22-13-9-12(10(16)8-11(13)17)20-15(21)19-6-4-3-5-14(19)18-20/h1,8-9H,3-7H2 |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c(cc1OCC#C)N2N=C3CCCCN3C2=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-dicloro-5-prop-2-inoxifenil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.0385 |