Learn More
Azafenidina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317980 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317980 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10339600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azafenidin
CAS 68049-83-2
Nombres de analitos o componentes Azafenidin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 Cl2 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro- (9CI), 2-[2,4-Dichloro-5-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, Azafenidin, DPX-R 6447, Evolus, Milestone, Milestone (azafenidin herbicide)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13Cl2N3O/c1-2-5-10-8-13(12(17)9-11(10)16)20-15(21)19-7-4-3-6-14(19)18-20/h1,8-9H,3-7H2
SMILES Clc1cc(Cl)c(cc1CC#C)N2N=C3CCCCN3C2=O
Nombre IUPAC 2-(2,4-dicloro-5-prop-2-inilfenil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 322.19
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.0436 g/mol