Learn More
Azadiradiono (~90%), TRC
Código de producto. 30137193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137193 10 mg 10 miligramos
30134405 5 mg 5 miligramos
30004453 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79734310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26241-51-0
Fórmula molecular C28 H34 O5
Peso molecular (g/mol) 450.57
Sinónimo (5α,7α,13α,17α)-7-(Acetyloxy)-21,23-epoxy-4,4,8-trimethyl-24-norchola-1,14,20,22-tetraene-3,16-dione
Nombre IUPAC [(5R,7R,8R,9R,10R,13S,17R)-17-(3-furil)-4,4,8,10,13-pentametil-3,16-dioxo-6,7,9,11,12,17-hexahidro-5H-ciclopenta[a]fenantotra-7-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2C(C)(C)C(=O)C=C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C(=O)C=C4[C@]13C)c5cocc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azadiradione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H34O5/c1-16(29)33-23-14-20-25(2,3)22(31)8-11-26(20,4)19-7-10-27(5)21(28(19,23)6)13-18(30)24(27)17-9-12-32-15-17/h8-9,11-13,15,19-20,23-24H,7,10,14H2,1-6H3/t19-,20+,23-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.2406