Learn More
Azadirachtin B, TRC
Código de producto. 30003917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003917 10 mg 10 miligramos
30007328 5 mg 5 miligramos
30012220 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79732510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106500-25-8
Fórmula molecular C33 H42 O14
Peso molecular (g/mol) 662.68
Sinónimo 3-Tigloylazadirachtol, Deacetylazadirachtinol, (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-octahydro-3,8-dihydroxy-4-methyl-10-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-3a,6a,7,7a-tetrahydro-6a-hydroxy-7a-methyl-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-7H,8H-Furo[3',4':4,4a]naphtho[1,8-bc]furan-5,10a(1H)-dicarboxylic acid 5,10a-dimethyl ester
Nombre IUPAC dimetilo (1S,4S,5R,6S,7S,8R,11S,12R,14S,15R)-7,14-dihidroxi-6-[(1S,2S,6S,8S,9R,11S)-2-hidroxi-11-metil-5,7,10-trioxatetraciclo[6.3.1.02,6.09,11]dodec-3-en-9-il]-6-metil-12-[(E)-2-metilbut-2-enoil]oxi-3,9-dioxatetraciclo[6.6.1.01,5.011,15]pentadecano-4,11-dicarboxilato
SMILES COC(=O)[C@H]1OC[C@@]23[C@@H](O)C[C@@H](OC(=O)\C(=C\C)\C)[C@]4(CO[C@@H]([C@@H](O)[C@](C)([C@H]12)[C@]56O[C@@]5(C)[C@H]7C[C@@H]6O[C@@H]8OC=C[C@]78O)[C@H]34)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azadirachtin B
Nombres de analitos o componentes Azadirachtin B
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C33H42O14/c1-7-14(2)24(36)45-17-11-16(34)30-12-44-20(25(37)40-5)21(30)28(3,23(35)19-22(30)31(17,13-43-19)26(38)41-6)33-18-10-15(29(33,4)47-33)32(39)8-9-42-27(32)46-18/h7-9,15-23,27,34-35,39H,10-13H2,1-6H3/b14-7+/t15-,16+,17-,18+,19-,20+,21+,22-,23-,27+,28+,29+,30-,31+,32+,33+/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.2575
Porcentaje de pureza >95%