Learn More
Azadibenzociclooctina-amina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417009 100 mg 100 miligramos
15407009 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65637.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1255942-06-3 | C18H16N2O | 276.339 g/mol
Azadibenzocyclooctyne amine is a carbonyl reactive reagent used to incorporate ADIBO into organic compounds, surfaces or particlesAzadibenzocyclooctyne amine is widely useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. It reacts with azide functionalized compounds or bimolecules to give stable triazole linkage without a need for a Cu(I) catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La amina azadibenzociclooctina es un reactivo carbonilo reactivo utilizado para incorporar ADIBO en compuestos orgánicos, superficies o partículas. La amina azadibenzociclooctina es muy útil en las reacciones de cicatrización de azida y alquina sin cobre promovidas por la cepa. Reacciona con compuestos funcionalizados de azida o bimoléculas para dar una unión estable al triazol sin necesidad de un catalizador de Cu(I).
Notas
Sensible al calor. Incompatible con aminas y azidas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1255942-06-3
Fórmula molecular C18H16N2O
Peso molecular (g/mol) 276.339
Número MDL MFCD22380759
Clave InChI OCCYFTDHSHTFER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dbco-amine, azadibenzocyclooctyne-amine, adibo-ch2 2-nh2.tfa, azadibenzocyclooctyne-ch2 2-amine.tfa, dibenzocyclooctyne-amine, for copper-free click chemistry, 5-beta-alanyl-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine, 3-amino-1-5-aza-3,4:7,8-dibenzocyclooct-1-yne-5-yl-1-propanone, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.0?,? hexadeca-1 16 ,4,6,8,12,14-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one, 3-amino-1-2-azatricyclo 10.4.0.04,9 hexadeca-1 12 ,4 9 ,5,7,13,15-hexaen-10-yn-2-yl propan-1-one
PubChem CID 77078258
SMILES C1C2=CC=CC=C2C#CC3=CC=CC=C3N1C(=O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azadibenzocyclooctyne-amine
Color De amarillo a naranja
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.33
Forma física Sólido