Learn More
Ácido azadibenzociclooctina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486449 25 mg 25 miligramos
15496449 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64549.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1425485-72-8 | C21H19NO3 | 333.39 g/mol
Azadibenzocyclooctyne acid is the simplest amine reactive reagent for introducing a dibenzylcyclooctyne to available amine functionality.Azadibenzocyclooctyne acid is widely useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne click chemistry reactions. It reacts with azide functionalized compounds or bimolecules to give stable triazole linkage without a need for a Cu(I) catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido azadibenzociclooctinaes el reactivo más simple de la amina para introducir un dibencilciclooctina a la funcionalidad disponible de la amina. El ácido Azadibenzociclooctina es muy útil en las reacciones químicas de clic alzida-alquino sin cobre promovidas por cepas. Reacciona con compuestos funcionalizados con azida o bimoléculas para proporcionar un enlace estable con triazol sin necesidad de un catalizador Cu(i).
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con las aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1425485-72-8
Fórmula molecular C21H19NO3
Peso molecular (g/mol) 333.39
Número MDL MFCD22380737
Clave InChI NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dbco-c6-acid, azadibenzocyclooctyne acid, dibenzocyclooctyne-acid, storage temp.:-20c, 6-11,12-didehydro-5,6-dihydrodibenzo b,f azocine-5-yl-6-oxohexanoic acid
PubChem CID 77078156
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azadibenzocyclooctyne acid
Color Blanco a gris
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.38
Forma física Sólido