Learn More
Azacyclonol, MedChemExpress
Código de producto. 16480978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480978 5 g 5 g
16462219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0530
MedChemExpress Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.
Azacyclonol (γ-pipradol), a metabolite of Terfenadine, is a central depressant agent. Azacyclonol is a ganglion-blocking agent. Azacyclonol can be used to diminish psychoses-induced hallucinations.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azacyclonol
Forma física Solid
CAS 115-46-8
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21NO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo γ-pipradol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (374.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC=CC=C1)(C2CCNCC2)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 267.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.37
Porcentaje de pureza 99.99%