Learn More
Azabón, LoGiCal
Código de producto. 30463460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463460 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463460 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3306.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azabon
CAS 1150-20-5
Nombres de analitos o componentes Azabon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenamine, 4-(3-azabicyclo[3.2.2]non-3-ylsulfonyl)-, 3-Azabicyclo[3.2.2]nonane, 3-[(4-aminophenyl)sulfonyl]- (9CI), 3-Azabicyclo[3.2.2]nonane, 3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 3-Sulfanilyl-3-azabicyclo[3.2.2]nonane, Azabon
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2S/c15-13-5-7-14(8-6-13)19(17,18)16-9-11-1-2-12(10-16)4-3-11/h5-8,11-12H,1-4,9-10,15H2
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC3CCC(CC3)C2
Nombre IUPAC 4-(3-azabiciclo[3.2.2]nonan-3-ilsulfonil)anilina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 280.39
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1245 g/mol