Learn More
AZ876, MedChemExpress
Código de producto. 16487488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487488 10 mg 10 miligramos
16441729 1 mg 1 miligramo
16427456 100 mg 100 miligramos
16423517 50 mg 50 miligramos
16409977 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16487488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18282
MedChemExpress AZ876 is a potent and high-affinity LXR agonist. AZ876 displays 25-fold and 2.5-fold more potent than GW3965 (HY-10627) on human (h)LXRα and hLXRβ respectively.
AZ876 is a potent and high-affinity LXR agonist. AZ876 displays 25-fold and 2.5-fold more potent than GW3965 (HY-10627) on human (h)LXRα and hLXRβ respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ876
CAS 898800-26-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N3O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (227.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(NC1=CC=C(N2CCCCC2)C=C1)=C3C4=CC=CC=C4)N(C(C)(C)C)S3(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 439.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.57
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death