Learn More
AZ82, MedChemExpress
Código de producto. 16437767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16437767 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12241
MedChemExpress AZ82 is a selective kinesin-like protein KIFC1 (HSET/KIFC1) inhibitor, with a Ki of 43 nM and an IC50 of 300 nM for KIFC1.
AZ82 is a selective kinesin-like protein KIFC1 (HSET/KIFC1) inhibitor, with a Ki of 43 nM and an IC50 of 300 nM for KIFC1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ82
CAS 1449578-65-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H31F3N4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (222.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(CCC)=C(C)S1)N[C@H](CC2=CC=C(C3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)N=C2)C(N[C@H]4CNCC4)=O
Peso molecular (g/mol) 560.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 560.63
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death