Learn More
AZ7550, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZ7550 |
| CAS | 1421373-99-0 |
| Fórmula molecular | C27 H31 N7 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | AZ7550, 2-Propenamide, N-[4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-[methyl[2-(methylamino)ethyl]amino]phenyl]- (ACI), N-[4-Methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-[methyl[2-(methylamino)ethyl]amino]phenyl]-2-propenamid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H31N7O2/c1-6-26(35)30-21-15-22(25(36-5)16-24(21)33(3)14-13-28-2)32-27-29-12-11-20(31-27)19-17-34(4)23-10-8-7-9-18(19)23/h6-12,15-17,28H,1,13-14H2,2-5H3,(H,30,35)(H,29,31,32) |
| SMILES | CNCCN(C)c1cc(OC)c(Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34)cc1NC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | N-[4-metoxi-5-[[4-(1-metilindol-3-il)pirimidin-2-il]amino]-2-[metil-[2-(metilamino)etil]amino]fenil]prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 485.581 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.254 |