Learn More
AZ505, MedChemExpress
Código de producto. 16498957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498957 5 mg 5 miligramos
16456676 100 mg 100 miligramos
16452487 50 mg 50 miligramos
16423466 25 mg 25 miligramos
16406378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15226
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress AZ505 is a potent and selective SMYD2 inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
AZ505 is a potent and selective SMYD2 inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ505
CAS 1035227-43-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H38Cl2N4O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (72.72 mM)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 577.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death