Learn More
AZ505 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16466676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466676 100 mg 100 miligramos
16462487 50 mg 50 miligramos
16433466 25 mg 25 miligramos
16416378 10 mg 10 miligramos
16408967 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16466676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15226A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ505 ditrifluoroacetate
CAS 1035227-44-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H40Cl2F6N4O8
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (155.17 mM)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 805.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 805.59
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death