Learn More
AZ3451, MedChemExpress
Código de producto. 16480937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16480937 50 mg 50 miligramos
16454648 10 mg 10 miligramos
16427367 5 mg 5 miligramos
16425486 100 mg 100 miligramos
16403186 25 mg 25 miligramos
5 options
Código de producto. 16480937
Marca: Medchem Express HY112558
MedChemExpress AZ3451 is a potent protease-activated receptor-2 (PAR2) antagonist with IC50 of 23 nM.
AZ3451 is a potent protease-activated receptor-2 (PAR2) antagonist with IC50 of 23 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ3451
CAS 2100284-59-9
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H27BrN4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (174.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=C(Br)C=C(OCO4)C4=C3)N2[C@H](C5CCCCC5)C)=C1)NC6=CC=C(C#N)C=C6
Peso molecular (g/mol) 571.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.46
Porcentaje de pureza 98.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation