Learn More
AZ32, MedChemExpress
Código de producto. 16454618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454618 10 mg 10 miligramos
16450917 50 mg 50 miligramos
16425466 100 mg 100 miligramos
16417337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16454618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112305
MedChemExpress AZ32 is an orally bioavailable and blood-brain barrier-penetrating ATM inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.31 μM for ATM in cell.
AZ32 is an orally bioavailable and blood-brain barrier-penetrating ATM inhibitor with an IC50 of IC50 of 0.31 μM for ATM in cell.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ32
CAS 2288709-96-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N4O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (456.80 mM)
SMILES O=C(NC)C(C=C1)=CC=C1C2=CN=C3C=NC(C4=CC=CC=C4)=CN32
Peso molecular (g/mol) 328.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.37
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease