Learn More
AZ3146, MedChemExpress
Código de producto. 16496516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496516 100 mg 100 miligramos
16482267 50 mg 50 miligramos
16406138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496516 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14710
MedChemExpress AZ3146 is a reasonably potent and selective Mps1 inhibitor with IC50 of 35 nM for Mps1Cat.
AZ3146 is a reasonably potent and selective Mps1 inhibitor with IC50 of 35 nM for Mps1Cat.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ3146
CAS 1124329-14-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32N6O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (220.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC1)CCC1OC2=CC=C(NC3=NC(N(C4CCCC4)C(N5C)=O)=C5C=N3)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 452.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.55
Porcentaje de pureza 97.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease