Learn More
AZ20, MedChemExpress
Código de producto. 16479187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479187 5 mg 5 miligramos
16422717 50 mg 50 miligramos
16416628 10 mg 10 miligramos
16406806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15557
MedChemExpress AZ20 is a potent and selective inhibitor of ATR with an IC50 of 5 nM, and has 8-fold selectivity against mTOR (IC50=38 nM).
AZ20 is a potent and selective inhibitor of ATR with an IC50 of 5 nM, and has 8-fold selectivity against mTOR (IC50=38 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ20
CAS 1233339-22-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24N4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.42 mM)
SMILES O=S(C1(C2=CC(N3[C@H](C)COCC3)=NC(C4=CC=CC5=C4C=CN5)=N2)CC1)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 412.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.51
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease