Learn More
AZ191, MedChemExpress
Código de producto. 16491287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491287 50 mg 50 miligramos
16457777 5 mg 5 miligramos
16435796 100 mg 100 miligramos
16415058 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12277
MedChemExpress AZ191 is a potent inhibitor that selectively inhibits DYRK1B with IC50 of 17 nM.
AZ191 is a potent inhibitor that selectively inhibits DYRK1B with IC50 of 17 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ191
CAS 1594092-37-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N7O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (69.85 mM)
SMILES CN1C2=CN=CC=C2C(C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4OC)=NC=C3)=C1
Peso molecular (g/mol) 429.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.52
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease