Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZ191 |
| CAS | 1594092-37-1 |
| Sinónimo | N-[2-metoxi-4-(4-metil-1-piperazinil)fenil]-4-(1-metil-1 H-pirrolo[2,3-c]piridina-3-il)-2-pirimidinamina |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C24 H27 N7 O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429,52 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |